Learn More
alpha 1-Acid Glycoprotein Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-49266-25ul
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
alpha 1-Acid Glycoprotein Polyclonal antibody specifically detects alpha 1-Acid Glycoprotein in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
| alpha 1-Acid Glycoprotein | |
| Polyclonal | |
| Immunohistochemistry 1:500 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000 | |
| AGP 1, AGP1alpha-1-acid glycoprotein 1, AGP-A, OMD 1, ORM, orosomucoid 1, orosomucoid-1 | |
| This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: GLSVYADKPETTKEQLGEFYEALDCL | |
| 25 μL | |
| Cancer, Immunology, Innate Immunity | |
| 5004 | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| PBS (pH 7.2), 40% Glycerol | |
| Rabbit | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido