Learn More
Novus Biologicals™ alpha 1-Microglobulin Antibody (AMBP/4533) [DyLight 594], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals™ NBP3-26935DL594
Product Code. 30066457
  • € 679.00 / 0.10mL
Description
alpha 1-Microglobulin Monoclonal antibody specifically detects alpha 1-Microglobulin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
alpha 1-Microglobulin
Monoclonal
DyLight 594
A1M, alpha-1-microglobulin/bikunin precursor, bikunin, EDC1, HCPcomplex-forming glycoprotein heterogeneous in charge, HI30, IATIL, inter-alpha-trypsin inhibitor light chain, ITI, ITILC, ITILgrowth-inhibiting protein 19, protein AMBP, protein HC, trypstatin, uristatin, uronic-acid-rich protein, UTI
Recombinant fragment (around aa200-353) of human alpha 1-Microglobulin protein (exact sequence is proprietary)
0.1 mL
Cancer
259
Store at 4°C in the dark.
IgG2 κ
Immunohistochemistry (Paraffin)
AMBP/4533
50 mM Sodium Borate
Mouse
Protein A or G purified
RUO
Primary
Human
Purified
Product Title
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.