Spécification
| For Use With (Application) | ELISA |
| Formulation | Ammonium bicarbonate |
| Gene ID (Entrez) | 259 |
| Molecular Weight (g/mol) | MolecularWeight-theroretical: 27 kDa |
| Quantity | 1 mg |
| Storage Requirements | Store at 4°C. After reconstitution store at -20°C. |
| Gene Alias | A1M, alpha-1-microglobulin/bikunin precursor, bikunin, EDC1, HCPcomplex-forming glycoprotein heterogeneous in charge, HI30, IATIL, inter-alpha-trypsin inhibitor light chain, ITI, ITILC, ITILgrowth-inhibiting protein 19, protein AMBP, protein HC, trypstatin, uristatin, uronic-acid-rich protein, UTI |
| Gene Symbol | AMBP |
| Reconstitution | Reconstitute with 1.0 mL sterile PBS. Care should be taken during reconstitution as the protein may appear as a film (at the bottom of the vial. Gently mix vial after reconstitution.) |
| Research Category | Cancer |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?