Learn More
alpha-1D Adrenergic R/ADRA1D Antibody, DyLight 680, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-97580FR
Product Code. 18046726
  • € 415.00 / 0.10mL
Description
alpha-1D Adrenergic R/ADRA1D Polyclonal specifically detects alpha-1D Adrenergic R/ADRA1D in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
alpha-1D Adrenergic R/ADRA1D
Polyclonal
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
ADRA1, ADRA1ADAR, ADRA1R, adrenergic, alpha -1D-, receptor, adrenergic, alpha-1A-, receptor, adrenergic, alpha-1D-, receptor, ALPHA1, Alpha-1A adrenergic receptor, alpha-1D adrenergic receptor, Alpha-1D adrenoceptor, Alpha-1D adrenoreceptor, alpha-1D-adrenergic receptor, Alpha-adrenergic receptor 1a, dJ779E11.2
Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human alpha-1D Adrenergic R/ADRA1D fragment.
0.1 mL
Cell Cycle and Replication, GPCR, Neuroscience
146
Store at 4°C in the dark.
IgG
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
DyLight 680
50mM Sodium Borate
Rabbit
Antigen Affinity-purified
RUO
Primary
Human
Purified
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt