Learn More
Invitrogen™ alpha-2c Adrenergic Receptor Monoclonal Antibody (N330A/80), PE
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen™ MA545618
Artikelnummer. 17857702
  • € 455.00 / 100µg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
1 μg/mL of MA5-45618 was sufficient for detection of Alpha2C Adrenergic Receptor in 20 μg of COS cells transiently transfected with HA-tagged Alpha- lysate and assayed by colorimetric immunoblot analysis using goat anti-mouse IgG:HRP as the secondary antibody. Detects 50kDa or larger (possibly due to dimerization). Does not cross-react with other adrenergic receptors. This antibody was formerly sold as clone S330A-80.
Alpha-2-adrenergic receptors are members of the G protein-coupled receptor superfamily. They include 3 highly homologous subtypes: alpha2A, alpha2B, and alpha2C. These receptors have a critical role in regulating neurotransmitter release from sympathetic nerves and from adrenergic neurons in the central nervous system. The mouse studies revealed that both the alpha2A and alpha2C subtypes were required for normal presynaptic control of transmitter release from sympathetic nerves in the heart and from central noradrenergic neurons. The alpha2A subtype inhibited transmitter release at high stimulation frequencies, whereas the alpha2C subtype modulated neurotransmission at lower levels of nerve activity. This gene encodes the alpha2C subtype, which contains no introns in either its coding or untranslated sequences.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
alpha-2c Adrenergic Receptor
Monoclonal
1 mg/mL
2.48mM MES, 95.64mM phosphate with 0.5M EDTA and no preservative; pH 7.4
P18825, Q01337
ADRA2C
Synthetic peptide amino acids 442- 462 (QDFRRSFKHILFRRRRRGFRQ, cytoplasmic C-terminus) of human Alpha-2C adrenergic receptor.
100 μg
Primary
Human, Mouse
Antibody
IgG1
Western Blot, Immunocytochemistry
N330A/80
PE
ADRA2C
[a]2C; Adra 2c; ADRA2C; Adra-2c; ADRA2L2; ADRA2RL2; ADRARL2; Adrenergic alpha2C- receptor class I; adrenergic receptor, alpha 2c; adrenergic, alpha-2C-, receptor; Adrenergic, alpha2C-, receptor class I; adrenoceptor alpha 2C; Alpha 2CAR; alpha-2 adrenergic receptor subtype C4; alpha2 AR C4; alpha2 C4; alpha2-AR-C4; alpha2C; Alpha-2C adrenergic receptor; alpha-2C adrenoceptor; Alpha-2C adrenoreceptor; alpha2-C4; alpha-2C-adrenergic receptor; ALPHA2CAR; alpha-2CAR; Alpha-2C-AR; subtype alpha2-C4
Mouse
Protein G
RUO
11553, 152
4°C
Liquid
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt