missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Alpha Actinin 2 Antibody (ACTN2/3291), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-08584AF532
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Alpha Actinin 2 Monoclonal antibody specifically detects Alpha Actinin 2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array
Specifica
| Alpha Actinin 2 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 532 | |
| actinin, alpha 2, alpha-actinin skeletal muscle, Alpha-actinin skeletal muscle isoform 2, alpha-actinin-2, CMD1AA, F-actin cross-linking protein | |
| A recombinant fragment (aa557-692) of human Alpha Actinin 2 protein (exact sequence is proprietary) (Uniprot: P35609) | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Protein Array | |
| ACTN2/3291 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| 88 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 κ |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto