Learn More
Alpha Actinin 2 Mouse anti-Human, Clone: ACTN2/3291, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-07465-100ug
 View more versions of this product
Product Code. 18646888
  • € 484.00 / 100µg
Beschreibung
Beschreibung
Alpha Actinin 2 Monoclonal specifically detects Alpha Actinin 2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry-Paraffin, Protein Array.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Alpha Actinin 2
Monoclonal
0.2 mg/mL
Immunohistochemistry-Paraffin 1 to 2 μg/mL, Protein Array
actinin, alpha 2, alpha-actinin skeletal muscle, Alpha-actinin skeletal muscle isoform 2, alpha-actinin-2, CMD1AA, F-actin cross-linking protein
A recombinant fragment (aa557-692) of human Alpha Actinin 2 protein(exact sequence is proprietary)
100 μg
Primary
Human
Purified
ELISA, Peptide Array
ACTN2/3291
Unconjugated
10 mM PBS with 0.05% BSA
Mouse
Protein A or G purified
RUO
88
Store at 4°C.
IgG1 κ
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt