Learn More
Beschreibung
GPR56 Monoclonal specifically detects GPR56 in Human samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | GPR56 |
| Applications | CyTOF, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | 2446B |
| Conjugate | mFluor Violet 450 SE |
| Dilution | Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready |
| Formulation | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | BFPP, G protein-coupled receptor 56,7-transmembrane protein with no EGF-like N-terminal domains-1, Protein TM7XN1, TM7LN4G-protein coupled receptor 56, TM7XN1DKFZp781L1398 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant human GPR56, Met1-Val345, Accession # Q9Y653 |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?