Learn More
Alpha-D-Glucose 1-Phosphate Disodium Salt Tetrahydrate, TRC
Product Code. 30179532
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
10 g
Unit Size:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
30179532 10 g 10g
30178944 5 g 5g
30179497 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30179532 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCG59681810G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56401-20-8
Molecular Formula C6H11Na2O9P . 4(H2O)
Molecular Weight (g/mol) 260.14
Synonym Phocytan Tetrahydrate, alpha-D-Glucopyranosyl phosphate Disodium Salt;alpha-D-Glucose 1-(Dihydrogen Phosphate) Disodium Saltalpha-D-Glucose 1-Phosphate Disodium Salt
IUPAC Name disodium;[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl] phosphate
SMILES O[C@@H]1[C@H]([C@@H]([C@H](O[C@@H]1OP(O[Na])(O[Na])=O)CO)O)O.[4H2O]
Spezifikation
Quantity 10 g
InChI Formula InChI=1S/C6H13O9P.2Na/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(14-2)15-16(11,12)13;;/h2-10H,1H2,(H2,11,12,13);;/q;2*+1/p-2/t2-,3-,4+,5-,6-;;/m1../s1
Formula Weight 303.9936
Chemical Name or Material alpha-D-Glucose 1-Phosphate Disodium Salt Tetrahydrate
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.