Learn More
Alpha-TTP Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 190.00 - € 463.00
Especificaciones
| Antigen | Alpha-TTP |
|---|---|
| Dilution | Western Blot 1:500-1:2000 |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Quantity | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Quantity | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18686322
|
Novus Biologicals
NBP2-92559-0.02ml |
0.02 mL |
€ 190.00
0.02mL |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
|
18615582
|
Novus Biologicals
NBP2-92559-0.1ml |
0.1 mL |
€ 463.00
0.10mL |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Descripción
Alpha-TTP Polyclonal antibody specifically detects Alpha-TTP in Human samples. It is validated for Western BlotEspecificaciones
| Alpha-TTP | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Endocrinology, Signal Transduction | |
| PBS with 50% glycerol, pH7.3. | |
| 7274 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
| Western Blot 1:500-1:2000 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| alpha-tocopherol transfer protein, alphaTTP, Alpha-TTP, ataxia (Friedreich-like) with vitamin E deficiency, ATTP, AVED, tocopherol (alpha) transfer protein, tocopherol (alpha) transfer protein (ataxia (Friedreich-like) with vitamin Edeficiency), TPP1, TTP1 | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 51-278 of human TTPA (NP_000361.1). FLLRFLRARDFDLDLAWRLLKNYYKWRAECPEISADLHPRSIIGLLKAGYHGVLRSRDPTGSKVLIYRIAHWDPKVFTAYDVFRVSLITSELIVQEVETQRNGIKAIFDLEGWQFSHAFQITPSVAKKIAAVLTDSFPLKVRGIHLINEPVIFHAVFSMIKPFLTEKIKERIHMHGNNYKQSLLQHFPDILPLEYGGEEFSMEDICQEWTNFIMKSEDYLSSISESIQ | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto