Learn More
alpha Tubulin 4a Antibody (B-5-1-2), DyLight 650, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NB120-11304C
Product Code. 18730212
  • € 617.00 / 0.10mL
Description
alpha Tubulin 4a Monoclonal antibody specifically detects alpha Tubulin 4a in Human, Mouse, Rat, Bovine, Chicken, Primate samples. It is validated for Western Blot, Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
alpha Tubulin 4a
Monoclonal
DyLight 650
alpha 1 (testis specific), Alpha-tubulin 1, FLJ30169, H2-ALPHA, Testis-specific alpha-tubulin, TUBA1, Tubulin alpha-1 chain, tubulin alpha-4A chain, Tubulin H2-alpha, tubulin, alpha 1, tubulin, alpha 4a
Sarkosyl-resistant filaments from Stronglycentrotus purpuratus (sea urchin).
0.1 mL
Cell Biology, Cellular Markers, Stem Cell Markers
7277
Store at 4°C in the dark.
IgG1
Western Blot, Immunofluorescence
B-5-1-2
50mM Sodium Borate
Mouse
Protein A or G purified
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat, Bovine, Chicken, Primate
Purified
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt