Learn More
Skytec™ Alphashield 2000+- S2BH+ Disposable Coverall
Description
- Spun bonded polypropylene with outer breathable film with chemical liquid (EN368 and blood (ASTM F1670) penetration resistance for premium protection
- Strong, durable, and comfortable
- Improved fit with two-piece crotch pattern
- Quick and easy donning/doffing in an emergency with longer 2-way zip
- Fully elasticated hood, ankles, and wrists
Specifications
Specifications
| Product Type | Chemical-resistant Coveralls |
| Size | Medium |
| Gender | Unisex |
| Material | Polypropylene |
| Color | White |
| Disposable | Single-use |
| Waist Style | Elastic |
| Ankle Style | Elastic |
| Cuff Style | Elastic |
| Neck Style | Hooded |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?