Learn More
Ansell AlphaTec™ 1500 PLUS Stitched Coveralls, Model 113, Orange
Código de producto. 18000130 Tienda Ansell Productos
Click to view available options
Size:
6X-Large
7X-Large
Tamaño de la unidad:
Each
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18000130
Marca: Ansell OR15S0011310
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Provides comfortable protection from hazardous particulates in critical environments.
DESIGN:
  • SMS fabrics are a particularly good barrier against particulates such as asbestos, brick dust and cement dust, and will provide protection from light aerosol mists; as found in some paint spray environments.
  • Anti-static suit, used for the stripping, clear up or handling of asbestos, general maintenance, construction and contract cleaning.
  • Stitched seams
  • Combining strength with particle barrier
SUIT FEATURES:
  • 3-piece hood
  • Elasticated hood, wrists, waist and ankles
  • 2-way front zipper with resealable storm flap
  • Finger loops
  • Anti-static treatment
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Product Type Hooded Coveralls
Size 6X-Large
Gender Unisex
Material Anti-static SMS
Color Orange
Disposable Reusable
Waist Style Elastic
Ankle Style Elastic
Cuff Style Elastic, Finger Loops
Neck Style Hooded
Hood Type 3-panel, Elastic
Closure Type 2-way Zipper with Storm Flap
Seam Type Stitched
Sterility Non-sterile
Protection Class CE CATEGORY III (Type 5, Type 6)
Resistance Anti-static, Chemicals, Particle
Collar Type 3-piece hood
Certifications/Compliance (Europe) EN 374:2003|EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010|EN 13034:2005 + A1:2009|CE Number|EN 1073-2:2002|EN 1149-5:2018|EN ISO 13688:2013
Latex Free Yes
For Use With (Application) Unpacking of bulk goods, Loading and unloading of proces equipment, Body Surface checking, marking and touching up, Assembly and inspection of components, Painting or cleaning tools or robots, Production line support and maintenance
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado