Learn More
Ansell AlphaTec™ 2000 STANDARD Oversleeves Bound
Description
- Proven protective barrier to low concentration liquid chemicals, liquid and particulate biological hazards
- Optimized fit, improving wearer comfort and safety
- Low Linting
Spécification
Spécification
| Size | Universal |
| Material | Microporous Non-Woven Polyethylene Laminate |
| Color | White |
| Seam Type | Bound |
| Model | WH20B |
| For Use With (Application) | Cleanroom Cleaning and Preparing, Production Line Support & Maintenance, Maintenance of Plant and Machines, Veterinary Services |
| Certifications/Compliance (Europe) | EN 13034:2005 + A1:2009, EN 14126:2003, EN ISO 13688:2013, Partial Body Protection Only |
| Weight (Metric) | 63 gsm |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?