Learn More
Ansell AlphaTec™ 4000
Código de producto. 17150655
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Size:
X-Small
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
Style:
G40T103
G40T111
G40T121
G40T125B
G40T125D
G40T132
G40T151
G40T151B
G40T162
missing translation for 'unitSize'
Pack of 10
Pack of 12
Pack of 8
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17150655
missing translation for 'mfr': Ansell GR40T0012505
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
A chemical protective suit that is engineered to provide an exceptional barrier against a wide range of organic and inorganic chemicals and biological agents.
  • Exceptional protection, over 200 chemicals permeation tested, including chemical warfare agents
  • Designed to protect, typical innovative features include dual zip systems and double cuffs
  • Welded and taped seams, our highest barrier to liquids and particulates
  • Enhanced comfort, knitted inner cuffs and inner textile type fabric improves wearer acceptance
  • Anti-static
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Size X-Large
Material Multi-layer Non-woven Barrier Laminate Fabric
Color Green
Seam Type Welded, Taped
Certifications/Compliance (Europe) EN 374:2003, EN 14605:2005 + A1:2009, EN 14605:2005 + A1:2009, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008, EN 14126:2003, NFPA 1992
For Use With (Application) Contaminated Environments, Chemical Handling, Filling, Blending and Charging of Raw Materials, Transferring Liquids and Solids, Opening and Draining Pumps Valves or Lines, Loading and Unloading of Proces Equipment, Raw Material Sample Collection, Concentration Mixing and Palletisation, Hazmat Response, Assembly and Disassembly of Large Pipes
Weight (Metric) 103 gsm
Style G40T125B
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado