Learn More
Ansell™ AlphaTec™MICROGARD™2500 Standard Model 111 Suit, White
Shop All Ansell Products
Click to view available options
Size:
X-Small
Small
Unit Size:
Pack of 35
Description
- 3-piece hood
- Elasticated hood, wrist, waist and ankles
- 2-way front zip with resealable storm flap
- Finger loops
- Color: White
Specifikationer
Specifikationer
| Product Type | Chemical-resistant Coveralls |
| Size | Small |
| Gender | Unisex |
| Material | Polypropylene Laminate |
| Color | White |
| Ankle Style | Elastic |
| Cuff Style | Finger Loops, Elastic |
| Hood Type | 3-panel |
| Closure Type | 2-way Front Zipper with Storm Flap |
| Seam Type | Stitched, Taped |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering