Learn More
Wesbart™ Aluminum Anodized Storage Racks
Product Code. 11706314
Click to view available options
Holds:
126 x 20 mm Tubes
162 x 16 mm Tubes
182 x 33 mm Tubes
196 x 10 mm Tubes
206 x 16 mm Tubes
234 x 16 mm Tubes
266 x 10 mm Tubes
300 x 14 mm Tubes
324 x 16 mm Tubes
48 x 30 mm Tubes
49 x 20 mm Tubes
500 x 14 mm Tubes
81 x 12 mm Tubes
Tubes (24 mm)
Array:
10 x 10
10 x 30
11 x 22
12 x 23
14 x 13
14 x 14
14 x 19
18 x 18
20 x 25
4 x 12
6 x 8
7 x 18
7 x 7
9 x 18
9 x 26
Unit Size:
Each
Pack of 28
Product Code. 11706314
Brand: Wesbart™ WB08/10
Only null left
Add to basket
Add to basket
Aluminum Anodized Storage Racks are for storing test tubes.
  • Divided trays
  • 34 mm high
  • Individual cells for storing tubes
Tekniske data
Product Type Cell Dividers for Standard Tubes
Description Aluminum Tray with Dividers
Array 14 x 14
Holds 196 x 10 mm Tubes
Material Aluminum
Shape Rectangular
Sterility Non-sterile
Dimensions (L x W x H) 154 x 154 x 35 mm
Height (Metric) 35 mm
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.