Learn More
Thermo Scientific™ Aluminum Dish and Cover, Flat Bottom and Straight Sides
Código de producto. 11440211
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Diameter (Metric):
51 mm
63 mm
76 mm
204 mm
Height (Metric):
12.5 mm
25 mm
44 mm
51 mm
No. per Pack:
2/Pk.
6/Pk.
missing translation for 'unitSize'
Pack of 2
Pack of 6
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11440211
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 039084.KH
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Content And Storage Ambient temperatures
Bottom Shape Flat
Material Aluminum
Shape Flat Bottom and Straight Sides
Type Dish and Cover
No. per Pack 2/Pk.
Height (Metric) 51 mm
Diameter (Metric) 204 mm
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado