Learn More
Brady™ Aluminum: ISO Safety Sign - Warning; Automatic start-up
Product Code. 15684747
Click to view available options
Width (Metric):
100 mm
200 mm
315 mm
Height (Metric):
87 mm
173 mm
273 mm
Unit Size:
Each
Product Code. 15684747
Brand: Brady™ 828990
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Sign compliant to ISO 7010.
  • Aluminum
  • For indoor and outdoor use
Spezifikation
Certifications/Compliance ISO 7010
Alternate Part Number PIC W018-Tri 100-AL-CRD/1
Material Aluminum
Quantity 1 Ea.
For Use With (Application) Indoor and Outdoor
Height (Metric) 87 mm
Thickness 1.016 mm
Width (Metric) 100 mm
Temperature Range (Metric) -40°C to 140°C
Shape Triangular
Languages Global
Color Black on Yellow
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt