Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Teflon FEP Coated Aluminum Scoops
Tienda SP Scienceware Productos
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacity (Metric):
1 L
2 L
4 L
missing translation for 'unitSize'
Each
Descripción
- Anti-stick, corrosion resistant brown coating
- Complies with FDA regulations for food contact
- Handle is not coated so your grip is non-slip
Especificaciones
Especificaciones
| Description | Sampling Scoop |
| Capacity (English) | 1 gal. |
| Capacity (Metric) | 4 L |
| Color | Brown |
| Certifications/Compliance | FDA Compliant for Food Contact |
| Product Type | Scoop |
| Finish | Teflon™ |
| Width (Metric) | 146 mm |
| Dimensions (L x W) | 362 x 146 x 111 mm |
| Length (Metric) Handle | 102 mm |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido