Learn More
Tocris Bioscience™ Amlodipine besylate
Artikelnummer. 18702684
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
50 mg
Packungsgröße:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
18702684 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27950” to get your promotional price
Artikelnummer. 18702684 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 2571/50
Stock Up and Save This Summer
Use promo code 27950
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Restricted Item
Estimated Shipment: 01-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33.33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”27950” to get your promotional price
CaV1.x blocker
L-type calcium channel blocker that displays antihypertensive properties. Inhibits Ca2+-induced contractions in depolarized rat aorta (IC50 = 1.9 nM) and displays vasoprotective effects in cardiovascular disease. Inhibits proliferation of human vascular smooth muscle cells and epidermoid carcinoma A431 cells (IC50 = 25 μM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 111470-99-6
Quantity 50 mg
Molecular Formula C26H31ClN2O8S
Formula Weight 567.05
Purity 98%
Molecular Weight (g/mol) 567.05
Chemical Name or Material Amlodipine besylate
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.