Learn More
Ammonium Hydroxide Solution, 28 to 30%, ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Shop All Honeywell Fluka Products
Click to view available options
Quantity:
500 mL
1 L
2.5 L
Unit Size:
1 L
2.5 L
500mL
Description
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specifications
Specifications
| Linear Formula | NH4OH |
| Concentration | 28 to 30% NH3 basis |
| UN Number | 2672 |
| Beilstein | 3587154 |
| Density | 0.9g/mL at 25°C |
| Quantity | 500 mL |
| IUPAC Name | ammonium hydroxide |
| Explosion Limit | 0.27 |
| Formula Weight | 35.05g/mol |
| Grade | ACS Reagent |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering