Learn More
Macherey-Nagel™ Ammonium Test
Marca: Macherey-Nagel™ 90722
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
| White to Brown/Yellow | |
| Determination of ammonium and ammonia | |
| pH Paper |
| Strip | |
| 200 Pack |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- Ammonium test paper
Avvertenza
- Danger
Categoria di pericolo
- Acute toxicity Category 3
- Specific target organ toxicity after repeated exposure Category 2
- LONG-TERM AQUATIC HAZARD Chronic 2
Indicazioni di pericolo
- H301-Toxic if swallowed.
- H311-Toxic in contact with skin.
- H331-Toxic if inhaled.
Consigli di prudenza
- P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
- P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
- P311-Call a POISON CENTER/doctor/ .
- P405-Store locked up.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contains : potassium tetraiodomercurate(II)
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto