Learn More
Amorolfine hydrochloride, 98%, Acros Organics™
Merk: Acros Organics 458752500
Overige gegevens : CAS : 78613-38-4 Gewicht : 0.00020kg Transport : UN number : 3077 Chem class : 9 Pack group : III
Aantal | 250mg |
---|
Chemische identificatiekenmerken
78613-38-4 | |
353.975 | |
amorolfine hydrochloride, amorolfine hcl, loceryl, curanail, locetar, odenil, amorolfine hydrochloride, amorolfin, pekiron, amorolfine hydrochloride jan | |
CHEBI:59649 | |
CCC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)CC(C)CN2CC(OC(C2)C)C.Cl |
C21H36ClNO | |
XZKWIPVTHGWDCF-KUZYQSSXSA-N | |
54259 | |
(2R,6S)-2,6-dimethyl-4-[2-methyl-3-[4-(2-methylbutan-2-yl)phenyl]propyl]morpholine;hydrochloride |
Specificatie
Amorolfine hydrochloride | |
221.0°C to 223.0°C | |
78613-38-4 | |
amorolfine hydrochloride, amorolfine hcl, loceryl, curanail, locetar, odenil, amorolfine hydrochloride, amorolfin, pekiron, amorolfine hydrochloride jan | |
XZKWIPVTHGWDCF-KUZYQSSXSA-N | |
(2R,6S)-2,6-dimethyl-4-[2-methyl-3-[4-(2-methylbutan-2-yl)phenyl]propyl]morpholine;hydrochloride | |
54259 | |
353.97 |
Authentic | |
250mg | |
C21H36ClNO | |
Solubility in water: 9g/L. Other solubilities: 28 mg/mL dmso, 71 mg/mL ethanol | |
CCC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)CC(C)CN2CC(OC(C2)C)C.Cl | |
353.975 | |
CHEBI:59649 | |
98% |
Veiligheid en behandeling
- Amorolfine hydrochloride
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 4
- AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 2 voor chronische toxiciteit
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
Gevarenaanduiding
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H411-Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- H302-Schadelijk bij inslikken.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P312-NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts/ raadplegen.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P362-Verontreinigde kleding uittrekken.