missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Amphiregulin Antibody (RM0151-7D17), Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-12036AF405
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Amphiregulin Monoclonal specifically detects Amphiregulin in Mouse samples. It is validated for Western Blot.
Specifikationer
| Amphiregulin | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 405 | |
| 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide | |
| AREG | |
| Mouse recombinant Amphiregulin | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| This antibody detects mouse Amphiregulin in Western blotting. | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG2 |
| Western Blot | |
| RM0151-7D17 | |
| Western Blot | |
| amphiregulin, AR, AREG, AREGB, Colorectum cell-derived growth factor, CRDGF, MGC13647, schwannoma-derived growth factor, SDGF | |
| Rat | |
| Protein A or G purified | |
| Biologically Active Proteins, Cell Biology, Cytokine Research, Growth and Development, Signal Transduction | |
| 374 | |
| Mouse | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering