Learn More
AMPK alpha 1/2 [p Thr172, p Thr183] Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-33569-100ul
 View more versions of this product
Product Code. 30231649
  • € 507.00 / 100µL
Description
AMPK alpha 1/2 Monoclonal antibody specifically detects AMPK alpha 1/2 in Mouse samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
AMPK alpha 1/2
Monoclonal
Western Blot 1:500 - 1:1000, ELISA Recommended starting concentration is 1 μg/mL
AMPK, AMPKa1, PRKAA1 protein kinase, AMP-activated, alpha 1 catalytic subunit
A synthetic phosphorylated peptide around T183 of human AMPK alpha 1/2 (NP_006242.5).,, Sequence:, LRTSC
100 μL
Phospho Specific
5562
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
ELISA, Western Blot
Unconjugated
PBS (pH 7.3), 50% glycerol, 0.05% BSA
Rabbit
Affinity purified
RUO
Primary
Mouse
Purified
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt