Läs mer
Läs mer
Abnova™ AMY/CEN1q FISH Probe
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantity:
100 μL
200 μL
Förpackningsstorlek:
100µL
200µL
Beskrivning
Innehåller
DAPI Counterstain (1500 ng/mL ) 125 uL for each 100 uL FISH Probe
FISH is a technique used to identify and localize the presence or absence of specific DNA sequences on cells and tissues. Abnova has developed a range of FISH probes for the detection of gene amplification, loss, and translocation. Each FISH probe has a pair of locus-specific, fluorophore-labeled probes originated from a bacterial chromosome (BAC) library.
Advantages
- Dual colored probes for fast, sensitive, and specific detection
- Work on metaphase spread, paraffin embedded, and frozen tissue
- Identify gene amplification, loss, and translocation
- High signal to noise ratio
- Low cross reactivity
Specifikationer
Specifikationer
| Content And Storage | Store at 4°C in the dark. |
| For Use With (Application) | Fluorescent In Situ Hybridization (Cell) |
| Includes | DAPI Counterstain (1500 ng/mL ) 250 uL |
| Product Type | AMY/CEN1q FISH Probe |
| Quantity | 100 μL |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering