Learn More
Alfa Aesar™ Amyloid beta (1-42), Human
For cellular and molecular biology applications
Merk:  Alfa Aesar™ J66387.M¬
Overige gegevens : CAS : 107761-42-2 Gewicht : 0.00001kg
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15447729
  • € 503.00 / 1 mg
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 16-07-2019
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Specificatie
4514.03
Human
Insoluble in water. See J66591 for water soluble hydrochloride form
RUO
Amyloid beta (1-42), human
HPLC
1mg
Solid
-30° to -10°C