Learn More
Abeba™ Anatom 2120 Shoes
Product Code. 15362878
Click to view available options
Size:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Unit Size:
1 pair
Product Code. 15362878
Brand: Abeba™ 2120/45
Only null left
Add to basket
Add to basket
Resperation absorbing special lining with silver ions. Steel toe-cap.
  • CE EN ISO 20345:2011 SB A, E SRC
  • Microfiber
  • White
  • Steel toe cap
  • Shock absorbant PU midsole
  • Slip resistance PU outsole sole
  • Replaceable acc Wave insole (article no. 3582)
  • Sanitized treated
  • Antistatic
  • Heel strap non-foldable, adjustable
  • Breathable lining with Silver ions
  • Instep area adjustable, with elastic band
  • Suitable for heel and foot lift
Specifications
Certifications/Compliance CE EN ISO 20345:2011 SB A, E SRC
Color White
Material Microfiber
Size 45
Sole Features Slip-resistant
Sole Material Polyurethane
Style 2120
Toe Material Steel
Product Content Correction
Product Title
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.