Learn More
IKA™ R 1330 Anchor Stirrer
Product Code. 10485061 Shop All IKA Products
Change view
Click to view available options
Diameter (Metric) Fan:
45 mm
Diameter (Metric) Shaft:
8 mm
Length (Metric):
350 mm
Speed:
1000 rpm
Unit Size:
Each
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Diameter (Metric) Fan Diameter (Metric) Shaft Length (Metric) Speed Unit Size
10485061 45 mm 8 mm 350 mm 1000 rpm Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 10485061 Supplier IKA™ Supplier No. 0002022300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    € 489.00
    € 474.00 / Pack of 1
    Save € 15.00
    3% Off
In Stock
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Overhead, anchor-shaped stirrer element is ideally suited for medium to highly viscous fluids.
  • Tangential flow
  • High shearing rate at edges
  • Minimum deposits on the vessel wall
  • Use at low speeds
  • Use for polymer reactions, even distribution of high mineral contents in liquids
  • Ideal for medium to highly viscous fluids
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Description R 1330
Diameter (English) Fan 1.8 in.
Diameter (English) Shaft 0.3 in.
Diameter (Metric) Fan 45 mm
Diameter (Metric) Shaft 8 mm
Length (English) 13.8 in.
Length (Metric) 350 mm
Speed 1000 rpm
Type Anchor Impeller
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.