missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Androgen R/NR3C4 Antibody (2H8), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP1-47471CL1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Androgen R/NR3C4 Monoclonal antibody specifically detects Androgen R/NR3C4 in Human samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
| Androgen R/NR3C4 | |
| Monoclonal | |
| CoraFluor 1 | |
| AIS, androgen receptor, DHTRTFM, Dihydrotestosterone receptorHYSP1, HUMARA, NR3C4KD, Nuclear receptor subfamily 3 group C member 4, SMAX1SBMA, spinal and bulbar muscular atrophy | |
| Purified recombinant fragment of human Androgen Receptor expressed in E. coli. [UniProt# P10275] | |
| 0.1 mL | |
| Breast Cancer, Cancer, Cellular Markers, Phospho Specific | |
| 367 | |
| Store at 4°C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG1 |
| ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| 2H8 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Ammonium sulfate precipitation | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur