Learn More
Angiogenin Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-98773-100ul
 Se flere versioner af dette produkt
Artikelnummer. 18617465
  • € 326.00 / 100µL
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Beskrivelse
Beskrivelse
Angiogenin Polyclonal antibody specifically detects Angiogenin in Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Angiogenin
Polyclonal
Immunohistochemistry-Paraffin 1:500-1:2000
ALS9, angiogenin, angiogenin, ribonuclease, RNase A family, 5, EC 3.1.27, EC 3.1.27.-, epididymis luminal protein 168, HEL168, MGC22466, MGC71966, Ribonuclease 5, RNase 5, RNASE5RNASE4
Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the C-terminus of the Rat Angiogenin
100 μg
Angiogenesis, Cancer
283
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
0.2 um filtered solution in PBS
Rabbit
Antigen and protein A Affinity-purified
RUO
Primary
Rat
Purified
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.