Learn More
Angiopoietin-like Protein 1/ANGPTL1 Antibody (OTI1B2), DyLight 650, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-71414C
Product Code. 18152712
  • € 751.00 / 0.10mL
Description
Angiopoietin-like Protein 1/ANGPTL1 Monoclonal specifically detects Angiopoietin-like Protein 1/ANGPTL1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Angiopoietin-like Protein 1/ANGPTL1
Monoclonal
DyLight 650
50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide
ANGPTL1
Recombinant protein fragment corresponding to amino acids 24-491 of human Angiopoietin-like Protein 1/ANGPTL1 (NP_004664) produced in E.coli.
0.1 mL
9068.0
Store at 4°C in the dark.
Western Blot, Immunohistochemistry
OTI1B2
Western Blot, Immunohistochemistry
ANG-3, ANG3angioarrestin, angiopoietin Y1, angiopoietin-3, angiopoietin-like 1, Angiopoietin-like protein 1, angiopoietin-related protein 1, ANGPT3, AngY, ARP1angiopoietin 3, dJ595C2.2, dJ595C2.2 (angiopoietin Y1), KIAA0351, UNQ162
Mouse
Affinity Purified
Primary
Human, Mouse
IgG2b
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt