Learn More
Alfa Aesar™ Angiotensin II, Certified Mass Spec Grade
For cellular and molecular biology applications
Merk:  Alfa Aesar™ J67847.L+
Overige gegevens : Gewicht : 0.01000kg
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15440807
  • € 72.80 / 250 dozen
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 21-06-2019
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Specificatie
1046.70
1 vial, 500 pmol
DRVYIHPF
-30° to -10°C
HPLC
Lyophilized powder
RUO
Angiotensin II, Certified Mass Spec Grade