Läs mer
Angiotensin II/III Antibody (Ang II E7 (BGN/KA/4L)) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody has been used in 13 publications
Brand:  Novus Biologicals NB100-62346
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 18797583
  • € 482.00 / 0.10mg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Beskrivning
Beskrivning
Angiotensin II/III Monoclonal specifically detects Angiotensin II/III in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
Angiotensin II/III
Monoclonal
1.0 mg/mL
Western Blot 1:100-1:2000, ELISA 1:100-1:2000, Immunohistochemistry 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10-1:500
AGT angiotensinogen (serpin peptidase inhibitor, clade A, member 8), angiotensin I, angiotensin II, ANHU, SERPINA8
Mouse
Protein A or G purified
RUO
Primary
This product reacts with Angiotensin II and III. Negligible reactivity was observed with Angiotensin I and Angiotensinogen.
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG2a
Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Ang II E7 (BGN/KA/4L)
Unconjugated
P01019
AGT
Peptide sequence corresponding to angiotensin II, conjugated to a proprietary molecular weight carrier. Peptide sequence: DRVYIHPF
0.1 mg
Lipid and Metabolism
183
Human, Mouse, Rat
Purified
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.