Läs mer
Läs mer
Anhydrotetracycline Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Chemical Name or Material | Anhydrotetracycline hydrochloride |
| CAS | 13803-65-1 |
| Purity Grade Notes | HPLC |
| Molecular Formula | C22H22N2O7.HCl |
| Quantity | 50 mg |
| Synonym | Anhydrotetracycline Hydrochloride, 2-Naphthacenecarboxamide, 4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,12,12a-hexahydro-3,10,11,12a-tetrahydroxy-6-methyl-1,12-dioxo-, monohydrochloride, (4S,4aS,12aS)- (9CI), 2-Naphthacenecarboxamide, 4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,12,12a-hexahydro-3,10,11,12a-tetrahydroxy-6-methyl-1,12-dioxo-, monohydrochloride (8CI), 2-Naphthacenecarboxamide, 4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,12,12a-hexahydro-3,10,11,12a-tetrahydroxy-6-methyl-1,12-dioxo-, monohydrochloride, [4S-(4íÅ1⁄2±,4aíÅ1⁄2±,12aíÅ1⁄2±)]-, Chlortetracycline Hydrochloride Impurity J as Hydrochloride, Tetracycline Hydrochloride Impurity C as Hydrochloride, Chlortetracycline Impurity J as Hydrochloride, Tetracycline Impurity C as Hydrochloride |
| InChI Formula | InChI=1S/C22H22N2O7.ClH/c1-8-9-5-4-6-12(25)13(9)17(26)14-10(8)7-11-16(24(2)3)18(27)15(21(23)30)20(29)22(11,31)19(14)28;/h4-6,11,16,25-27,31H,7H2,1-3H3,(H2,23,30);1H/t11-,16-,22-;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.CN(C)[C@H]1[C@@H]2Cc3c(C)c4cccc(O)c4c(O)c3C(=O)[C@]2(O)C(=O)C(=C1O)C(=O)N |
| IUPAC Name | (4S,4aS,12aS)-4-(dimethylamino)-3,10,11,12a-tetrahydroxy-6-methyl-1,12-dioxo-4a,5-dihydro-4H-tetracene-2-carboxamide;hydrochloride |
| Molecular Weight (g/mol) | 462.88 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?