missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
FLT4 Monoclonal Antibody (OTI1G7), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Origene Technologies TA806894S
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
FLT4 Monoclonal antibody specifically detects FLT4 in Human samples. It is validated for Western BlotSpecifikationer
| FLT4 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| P09917 | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 240 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| IgG1 |
| Western Blot | |
| OTI1G7 | |
| Unconjugated | |
| ALOX5 | |
| AI323512; Chy; chylous ascites; Flt4; FLT-4; FLT41; fms related tyrosine kinase 4; FMS-like tyrosine kinase 4; fms-related tyrosine kinase 4; LMPH1A; PCL; receptor protein tyrosine kinase; soluble VEGFR 3; sVEGFR 3; tyrosine-protein kinase receptor FLT4; Vascular endothelial growth factor receptor 3; vascular endothelial growth factor receptor-3; VEGF R3; VEGFR3; VEGFR-3 | |
| Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 18-364 of human ALOX5 produced in E.coli. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering