Learn More
ANKRD17 Antibody, DyLight 755, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NB100-86995IR
Product Code. 18637699
  • € 633.00 / 0.10mL
Description
ANKRD17 Polyclonal antibody specifically detects ANKRD17 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
ANKRD17
Polyclonal
Western Blot
ankyrin repeat domain 17, ankyrin repeat domain-containing protein 17, Gene trap ankyrin repeat protein, GTARSerologically defined breast cancer antigen NY-BR-16, KIAA0697FLJ22206, NY-BR-16
The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 775 and 825 of human ankyrin repeat domain 17 using the numbering given in entry NP_115593.3 (GeneID 26057).
0.1 mL
Primary
Human
Purified
Western Blot
DyLight 755
50mM Sodium Borate
Rabbit
Immunogen affinity purified
RUO
26057
Store at 4C in the dark.
IgG
Product Suggestions
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt