Learn More
ANKRD27 Antibody, Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP1-50030AF350
Product Code. 18461114
  • € 633.00 / 0.10mL
Description
ANKRD27 Polyclonal antibody specifically detects ANKRD27 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
ANKRD27
Polyclonal
Western Blot
ankyrin repeat domain 27 (VPS9 domain), ankyrin repeat domain-containing protein 27, DKFZp434L0718, FLJ00040, VARP, Vps9 domain and ankyrin-repeat-containing protein, VPS9 domain-containing protein, VPS9-ankyrin-repeat protein
The immunogen for this product maps to a region between residue 1000 and 1050 of human Vps9 Domain and Ankyrin-Repeat-Containing Protein using the numbering given in entry NP_115515.2 (GeneID 84079).
0.1 mL
Signal Transduction
84079
Store at 4°C in the dark.
IgG
Western Blot
Alexa Fluor 350
50mM Sodium Borate
Rabbit
Immunogen affinity purified
RUO
Primary
Human
Purified
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado