Learn More
ANKUB1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 415.00 - € 624.00
Especificaciones
Antigen C3orf16
Dilution Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Quantity Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Quantity Precio Cantidad y disponibilidad  
18444412
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals
NBP2-30502-25ul
25ul
€ 415.00
25µL
Ver productos alternativos
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
18171282
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals
NBP2-30502
0.1 mL
€ 624.00
0.10mL
Ver productos alternativos
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Descripción
Descripción
ANKUB1 Polyclonal specifically detects ANKUB1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
Especificaciones
C3orf16
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
RUO
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
ANKUB1, Ankyrin Repeat And Ubiquitin Domain Containing 1, Chromosome 3 Open Reading Frame 16, Protein ANKUB1
ANKUB1
IgG
Affinity Purified
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500
Polyclonal
Rabbit
Human
A6NFN9
389161
This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: EPFDVSADETVEVVKLMIKDYFHIPLSEDKQGRRYLELMYAGAALKDSWSLADVGISFCSTLKCFVKEEDKPTLYVFNAVTQ
Primary
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
For Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado