Learn More
acyl-Coenzyme A dehydrogenase, very long chain, Mouse, Polyclonal Antibody, Abnova™
Mouse polyclonal antibody raised against a partial recombinant ACADVL.
Brand:  Abnova H00000037-A01.50uL
Product Code. 16104264
  • € 242.00 / 50µL
Description
The protein encoded by this gene is targeted to the inner mitochondrial membrane where it catalyzes the first step of the mitochondrial fatty acid beta-oxidation pathway. This acyl-Coenzyme A dehydrogenase is specific to long-chain and very-long-chain fatty acids. A deficiency in this gene product reduces myocardial fatty acid beta-oxidation and is associated with cardiomyopathy. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms. [provided by RefSeq
Sequence: AAALAGTMRGIIAKAVDHATNRTQFGEKIHNFGLIQEKLARMVMLQYVTESMAYMVSANMDQGATDFQIEAAISKIFGSEAAWKVTDECI
Specifications
Specifications
acyl-Coenzyme A dehydrogenase, very long chain
Polyclonal
Mouse polyclonal antibody raised against a partial recombinant ACADVL.
ACADVL
ACAD6/LCACD/VLCAD
Mouse
50 μL
Yes
37
Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
ELISA, Western Blot
Unconjugated
50% glycerol
NM_000018
ACADVL
ACADVL (NP_000009, 345 a.a. ∼ 434 a.a) partial recombinant protein with GST tag.
RUO
Primary
Human
Serum
Promotions
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt