Learn More
anti-APPL1, HDAC1 Protein Protein Interaction Antibody Pair, Abnova™
Product Code. 16171334
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
1 Set
Packungsgröße:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
16171334 1 Set 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16171334 Lieferant Abnova Lieferanten-Nr. DI0403.1Set
 Restricted Item
Estimated Shipment: 05-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beinhaltet
APPL1 rabbit purified polyclonal antibody (20μg); HDAC1 mouse monoclonal antibody (40μg); Reagents are sufficient for at least 30-50 assays using recommended protocols
This protein protein interaction antibody pair set comes with two antibodies to detect the protein-protein interaction, one against the APPL1 protein, and the other against the HDAC1 protein for use in in situ Proximity Ligation Assay.
Host Species: Rabbit, Mouse
Species Reactivity: Hu
In situ PLA
Spezifikation
Antigen APPL1
Applications In situ PLA
Classification Monoclonal/Polyclonal
Conjugate Unconjugated
Gene APPL1
Gene Alias APPL/DIP13alpha
Gene Symbols APPL1
Host Species Mouse, Rabbit
Quantity 1 Set
Regulatory Status RUO
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 26060/3065
Includes Antibody pair set content: 1. APPL1 rabbit purified polyclonal antibody (20 ug) 2. HDAC1 mouse monoclonal antibody (40 ug) *Reagents are sufficient for at least 30-50 assays using recommended protocols.
Target Species Human
Content And Storage Store reagents of the antibody pair set at -20°C or lower. Please aliquot to avoid repeated freeze thaw cycle. Reagents should be returned to -20°C storage immediately after use.
Product Type APPL1 & HDAC1 Protein Protein Interaction Antibody Pair
Form Purified
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.