Learn More
Invitrogen™ C1QA Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ PA514208
Product Code. 10854551
  • € 550.00 / 400µL
Description
C1QA Polyclonal Antibody for Western Blot, IHC (P), Flow
C1q is a sub-component of complement C1. C1q associates with complement components C1r and C1s, which are required for the progression of the proteolytic complement cascade. Deficiency of C1q has been associated with lupus erythematosus and glomerulonephritis. C1q is composed of 18 polypeptide chains: six A-chains, six B-chains, and six C-chains. Each chain contains a collagen-like region located near the N terminus and a C-terminal globular region. The A-, B-, and C-chains are arranged in the order A-C-B on chromosome 1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
C1QA
Polyclonal
Unconjugated
C1qa
AI255395; C1q; C1QA; complement C1q A chain; complement C1q chain A; complement C1q subcomponent subunit A; complement component 1, q subcomponent, A chain; complement component 1, q subcomponent, alpha polypeptide; complement component C1q, A chain
Rabbit
Ammonium sulfate precipitation, Size-exclusion - Dialysis
RUO
712
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
2 mg/mL
PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.4
P02745
C1qa
KLH conjugated synthetic peptide between 198-227 amino acids from the C-terminal region of human C1QA.
400 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado