Learn More
CD106 Rat anti-Mouse, Unlabeled, Clone: 429 (MVCAM.A), BD
Rat Monoclonal Antibody
Brand:  BD Biosciences 553330
 View more versions of this product
Product Code. 15897148
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    € 247.00
    € 246.10 / Each
    Save € 0.90
    0.36% Off
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
The 429 monoclonal antibody specifically binds to both the long (∼110 kDa) transmembrane-spanning form and the truncated (∼47 kDa) GPI-linked form of vascular cell adhesion molecule-1 (VCAM-1, CD106). CD106 is constitutively expressed on bone marrow stromal cells, myeloid cells, and splenic dendritic cells. Its expression on endothelial cells is upregulated by inflammatory cytokines and in certain pathologic conditions. CD106 expression has also been detected on apoptotic thymocytes, splenocytes, and lymphoid cell lines. VCAM-1 is a counter-receptor for VLA-4 ( α;4 β; 1 integrin) and LPAM-1 ( α;4 β; 7 integrin), and the 429 antibody partially blocks VCAM-1-mediated binding functions. Source of the immunogen was the mouse preadipose cell line PA6.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
CD106
Monoclonal
0.5mg/mL
Vcam-1; Vascular cell adhesion molecule 1; Vascular cell adhesion protein 1
Rat
Affinity Purified
RUO
Primary
Store undiluted at 4°C
Flow Cytometry
429 (MVCAM.A)
Unconjugated
Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Mouse preadipose cell line PA6
0.5 mg
Immunology
Mouse
IgG2a κ
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado
For Research Use Only.