Learn More
CD201 Rat anti-Human, PE, Clone: RCR-252, BD
Rat Monoclonal Antibody
Brand:  BD Biosciences 557950
Product Code. 15849128
  • € 359.00 / Each
Description
The RCR-252 monoclonal antibody specifically binds to the endothelial cell protein C receptor (EPCR), which is also known as CD201. CD201 is a 25 kDa, type I transmembrane glycoprotein, expressed on endothelial cells in arteries, veins and capillaries. CD201 binds activated protein C, a serine protease that is involved in regulating blood coagulation. EPCR is reportedly expressed on several malignant cell lines. Malignant cell lines that express EPCR can show significant levels of protein C activation and this activation can be inhibited by anti-EPCR antibody
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
CD201
Monoclonal
PE
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
EPCR-positive RE-1 Cells
100 Tests
Immunology
Human
IgG1 κ
Flow Cytometry
RCR-252
EPCR; Activated protein C receptor; APC receptor; PROCR; centrocyclin
Rat
Affinity Purified
RUO
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Promotions
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato
For Research Use Only.