Learn More
CD235a Mouse anti-Human, PE-Cy5, Clone: GA-R2 (HIR2), BD
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  BD Biosciences 559944
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15829838
  • € 428.00 / Each
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
The GA-R2 (also known as HIR2) monoclonal antibody specifically binds to CD235a, otherwise known as Glycophorin A (GYPA, GPA), PAS-2, MN sialoglycoprotein (MNS, MN), and Sialoglycoprotein A/alpha. CD235a is a type I transmembrane sialoglycoprotein that is expressed on human erythrocytes, erythroid precursor cells and certain leukemic cell types. This antibody is useful for the identification and characterization of erythrocytes, certain myeloid leukemic cell types, and studies of erythroid cell development and infectious diseases with erythrocyte involvement. Mature, non-nucleated red blood cells characteristically express very high levels of glycophorin A.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
CD235a
Monoclonal
0.2mg/mL
Glycophorin-A; GYPA; GPA; PAS-2; MN sialoglycoprotein; Sialoglycoprotein A
Mouse
0.1 mg
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Flow Cytometry
GA-R2 (HIR2)
PE-Cyanine5
Aqueous buffered solution containing protein stabilizer and ≤0.09% sodium azide.
Affinity Purified
RUO
Human
IgG2b κ
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt
For Research Use Only.