Learn More
CD69 Mouse anti-Human, APC-Cy7, Clone: FN50, BD
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  BD Biosciences 557756
Product Code. 12800470
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    € 285.00
    € 270.08 / Each
    Save € 14.92
    5% Off
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
The FN50 monoclonal antibody specifically binds to human CD69. CD69 is also known as activation-induced molecule (AIM), early activation antigen (EA-1), very early activation antigen (VEA), C-type lectin domain family 2 member C (CLEC2C), MLR-3, GP32/28 and Leu-23. CD69 is a transmembrane type II homodimer receptor. CD69 is comprised of disulfide-linked, differentially glycosylated core protein subunits that are approximately 28 and 34 kDa in size. Each subunit contains a C-type lectin domain. CD69 is expressed on activated T, B, and natural killer (NK) lymphocytes, thymocytes, neutrophils, eosinophils and platelets. In normal peripheral blood, a small and variable percentage of lymphocytes typically express detectable membrane CD69 antigen. Upon activation, CD69 antigen expression increases on lymphocytes. Peak CD69 expression generally occurs within 18 hours of activation, preceding the appearance of HLA-DR, IL-2Rα (CD25) and transferrin receptor (CD71). CD69 is highly expressed on the bright CD3+ subset of thymocytes. FN50 monoclonal antibody labels NK cells and most lymphocytes of the follicular mantle and perifollicular/interfollicular zone as well as germinal center T cells of lymph nodes and tonsils. Studies indicate that CD69 serves as a signaling receptor in the activation of a variety of cell types.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
CD69
Monoclonal
APC-Cyanine7
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
Affinity Purified
RUO
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Flow Cytometry
FN50
AIM; CLEC2C; EA1; GP32/28; Leu23; MLR-3; VEA; BL-AC/P26
Mouse
100 Tests
Immunology
Human
IgG1 κ
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt
For Research Use Only.