Learn More
CD79a Mouse anti-Human, APC, Clone: HM47, BD
Product Code. 15816548
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 Tests
Packungsgröße:
Each
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
15816548 100 Tests Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15816548 Lieferant BD Biosciences Lieferanten-Nr. 551134
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Mouse Monoclonal Antibody
The HM47 monoclonal antibody specifically binds to the cytoplasmic domain of CD79a. CD79a is a 47 kDa type 1 transmembrane glycoprotein present on B lymphocytes. CD79a is also referred to as mb-1, IGA and Ig-alpha (Ig α ). It is expressed on B cells at various stages of differentiation, from pre-B cell stage, probably before expression of cytoplasmic µ chain, to plasma cell stage, in which it is detected only in the cytoplasm. CD79a associates with CD79b to form part of the B-cell receptor complex. It has been suggested that CD79a may play a role in mediating the transport of IgM to the cell surface. This antibody has been found to crossreact with permeabilized A20 cells (mouse B cell line).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen CD79a
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Clone HM47
Conjugate APC
Description CD79a, immunoglobulin-associated alpha ; CD79A; Ig-alpha; IGA; Igα; MB-1
Formulation Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
Host Species Mouse
Immunogen Human CD79a Peptide
Purification Method Affinity Purified
Quantity 100 Tests
Regulatory Status RUO
Research Discipline Immunology
Primary or Secondary Primary
Target Species Human
Content And Storage Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Isotype IgG1 κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
For Research Use Only.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.