missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
anti-CD86, Clone: 2E6., Abnova™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Abnova MAB5000-M08.100ug
This item is not returnable.
View return policy
Specifications
| CD86 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| In 1x PBS, pH 7.4 | |
| B7-2/B70/CD28LG2/LAB72/MGC34413 | |
| Mouse | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| ELISA, Western Blot | |
| 2E6 | |
| Mouse monoclonal antibody raised against a partial recombinant CD86. | |
| BC040261.1 | |
| CD86 | |
| CD86 (AAH40261.1, 24 a.a. ∼ 132 a.a) partial recombinant protein with mouse IgG2a-Fc tag. | |
| RUO | |
| 942 | |
| Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
| IgG1 κ |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
For Research Use Only
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido