Learn More
anti-CDC42, MAPK9 Protein Protein Interaction Antibody Pair, Abnova™
Description
Includes
CDC42 rabbit purified polyclonal antibody (20μg); MAPK9 mouse monoclonal antibody (40μg); Reagents are sufficient for at least 30-50 assays using recommended protocols.
Host Species: Rabbit, Mouse
Cross Reactivity: Human
In situ PLA
Spécification
Spécification
| Antigen | CDC42 |
| Applications | In situ PLA |
| Classification | Monoclonal/Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Gene | CDC42 |
| Gene Alias | CDC42Hs/G25K |
| Gene Symbols | CDC42 |
| Host Species | Mouse, Rabbit |
| Quantity | 1 Set |
| Primary or Secondary | Primary |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?